Drukuj
2,5-Diaminopyridine 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyridine-2,5-diamine, Pyridine-2,5-diyldiamine
360690010 360690050 360690250
ACRO360690010EA 451 PLN
ACRO360690010 ACRO360690050 ACRO360690250
2,5-Diaminopyridine 98+%
2,5-Diaminopyridine
Formuła: C₅H₇N₃
Temp. Wrzenia: 180 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00129023
Numer CAS: 4318-76-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Additional info May contain up to about 10% water
HPLC ≥98.0 %