Drukuj
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromopyridine-2,5-diamine, 2,5-Diamino-3-bormopyridine, 3-Bromanylpyridine-2,5-diamine
360660010 360660050
ACRO360660010EA 447 PLN
ACRO360660010 ACRO360660050
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Formuła: C₅H₆BrN₃
Temp. topnienia: 117…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427651
Numer CAS: 896160-69-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %