Drukuj
Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
358890010 358890050
ACRO358890010EA 310 PLN
ACRO358890010 ACRO358890050
Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formuła: C₁₀H₂₀B₂O₄
Temp. topnienia: 178…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093062
Numer CAS: 201733-56-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %