Drukuj
Kwas orotowy, bezwodny 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
352880100 352881000
ACRO352880100EA 215 PLN
ACRO352880100 ACRO352881000
Kwas orotowy, bezwodny 98%
Kwas orotowy
Formuła: C₅H₄N₂O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006027
Numer CAS: 65-86-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %