Drukuj
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide, Triqanox XQ 8, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
349900050 349901000
ACRO349900050EA 158 PLN
ACRO349900050 ACRO349901000
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Formuła: C₁₆H₃₄O₄
Temp. Wrzenia: 55…57 °C (7 mmHg)
Temp. topnienia: 6 °C
Gęstość: 0,87 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053715
Numer CAS: 78-63-7
Jednostka: 3103
ADR: 5.2,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.3 % (Hydroperoxides) as 2,5-dihydroperoxy-2,5-dimethyl-hexane