Chitosan
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)
349051000
349050500
349055000
ACRO349051000EA
714
PLN
ACRO349051000
ACRO349050500
ACRO349055000
Chitosan
Chitosan
Temperatura przechowywania:
Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00161512 Numer CAS: 9012-76-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Off-white to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (2 g, 105°C, 2 h) |
Solubility | (10mg/ml, 1M acetic acid) Yellow light hazy to hazy |
Ash | ≤2 % |
Degree of Deacetylation | ≥75 % |
Molecular number | 100000 to 300000 Da |