Drukuj
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: D(-)-Phenylglycinamide, H-D-Phg-NH₂·HCl, H-D-Phg-NH2
346700050 346700250
ACRO346700050EA 492 PLN
ACRO346700050 ACRO346700250
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide 99%
(R)-2-Amino-2-phenylacetamide
Formuła: C₈H₁₀N₂O
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06799064
Numer CAS: 6485-67-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -110° to -120° (20°C, 589 nm) (c=0.55, EtOH)