Drukuj
Vitamin A acetat 1,5 MIU/g in sunflower oil stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Octan all-trans-retinylu
346321000 346325000
ACRO346321000EA 761 PLN
ACRO346321000 ACRO346325000
Vitamin A acetat 1,5 MIU/g in sunflower oil stabilised
Octan all-trans-retinylu
Formuła: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328.49 g/mol
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00019413
Numer CAS: 127-47-9
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown-yellow Partly crystalline when cooled
Assay 1.50 to 1.65 million IU/g (Vitamin A)
Identification (TLC): conforms
Stabilizer BHT
Related substances ≤0.14 (A370/A326)
Acid value ≤2.0 mg KOH/g
Peroxide value ≤15 meq/kg