Drukuj
Trimetoksyboran 99%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
346121000 346128000
346121000.EA 228 PLN
346121000. 346128000.
Trimetoksyboran 99%, AcroSeal®
Trimetoksyboran
Formuła: C₃H₉BO₃
Temp. Wrzenia: 68…69 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,915 g/cm³
Temp. Zapłonu: –8 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008346
Numer CAS: 121-43-7
Jednostka: 2416
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %