Drukuj
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
337160500 337162500
ACRO337160500EA 1010 PLN
ACRO337160500 ACRO337162500
4-Methylumbelliferyl-α-D-galactopyranoside hydrate 99%
4-Methylumbelliferyl-alpha-D-galactopyranoside hydrate
Formuła: C₁₆H₁₈O₈.xH₂O
Temp. topnienia: 171…173 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03791284
Numer CAS: 38597-12-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (5% soln. in DMF) clear, practically colorless