Drukuj
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
335100500 335100010 335100051
ACRO335100500EA 200 PLN
ACRO335100500 ACRO335100010 ACRO335100051
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate 98%, czysty
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
Formuła: (NH₄)₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150137
Numer CAS: 13268-42-3
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 %