Drukuj
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
331671000 331678000
331671000.EA 515 PLN
331671000. 331678000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M in THF, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Formuła: C₄H₉ClMg
Gęstość: 0,931 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000465
Numer CAS: 677-22-5
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 19 to 21 %