Drukuj
Fenol : Chloroform : Alkohol izaamylowy (25:24:1) saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 stabilised dla biologii molekularnej DNase-, RNase-, protease-free pH 7.8-8.2
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
327115000 327110025 327111000
ACRO327115000EA 1750 PLN
ACRO327115000 ACRO327110025 ACRO327111000
Fenol : Chloroform : Alkohol izaamylowy (25:24:1) saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0 stabilised dla biologii molekularnej DNase-, RNase-, protease-free pH 7.8-8.2
Fenol : Chloroform : Alkohol izaamylowy
  • pH 7.8-8.2
  • saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
Gęstość: 1,28 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00133763
Numer CAS: 136112-00-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange Solution
Stabilizer 0.08 to 0.12 % hydroxyquinoline
pH 7.8 to 8.2 (at 25°C)
Composition mixture of Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol in the ratio of 25:24:1 (v/v/v)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm