Drukuj
azotan ołowiu (II) 99% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lead dinitrate
315240010 315240025 315242500
ACRO315240010EA 531 PLN
ACRO315240010 ACRO315240025 ACRO315242500
azotan ołowiu (II) 99% analysis_for
azotan ołowiu (II)
Formuła: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Temp. topnienia: 470 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 4.53 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011153
Numer CAS: 10099-74-8
Jednostka: 1469
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,05432
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 % (10 % in dilute HNO3)