Drukuj
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Malonic Acid Bis(trimethylsilyl) Ester, Bis(trimethylsilyl) malonate
313300100 313300500
ACRO313300100EA 351 PLN
ACRO313300100 ACRO313300500
Bis(trimethylsilyl)malonate 98%
Bis(trimethylsilyl)malonate
Formuła: C₉H₂₀O₄Si₂
Temp. Wrzenia: 63…66 °C (1 mmHg)
Gęstość: 0,972 g/cm³
Temp. Zapłonu: 23 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009631
Numer CAS: 18457-04-0
Jednostka: 3272
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %