Drukuj
Phenylmaleic anhydride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
310400010 310400100
ACRO310400010EA 161 PLN
ACRO310400010 ACRO310400100
Phenylmaleic anhydride 99%
Phenylmaleic anhydride
Formuła: C₁₀H₆O₃
Temp. Wrzenia: 122…125 °C (,2Torr)
Temp. topnienia: 119…122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015472
Numer CAS: 36122-35-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥98.5 %