Drukuj
Methyl mercaptan sodium salt 95%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium methanethiolate, Sodium thiomethoxide, Sodium methylsulphanide, Methanethiol sodium salt
305710050 305710010 305710250 305711000
ACRO305710050EA 603 PLN
ACRO305710050 ACRO305710010 ACRO305710250 ACRO305711000
Methyl mercaptan sodium salt 95%, pure
Methyl mercaptan sodium salt
Formuła: CH₃NaS
MW: 70.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174316
Numer CAS: 5188-07-8
Jednostka: 2921
ADR: 8 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or granular powder
Titration Iodimetric 94 to 106 %