Drukuj
L-Lizyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: L(+)-Lizyna, H-Lys-OH
303341000 303345000
ACRO303341000EA 662 PLN
ACRO303341000 ACRO303345000
L-Lizyna 98%
L-Lizyna
Formuła: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 290
Temp. topnienia: 214…216 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064433
Numer CAS: 56-87-1
Klasyfikacja Merck : 13,05656
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +23° to +27° (20°C, 589 nm) (c=2, 1N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)