Drukuj
Kwas 4-chloro-3-sulfamoilobenzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
303220010 303220050
ACRO303220010EA 233 PLN
ACRO303220010 ACRO303220050
Kwas 4-chloro-3-sulfamoilobenzoesowy 98%
Kwas 4-chloro-3-sulfamoilobenzoesowy
Formuła: C₇H₆ClNO₄S
Temp. Wrzenia: 256…258 °C (760 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012375
Numer CAS: 1205-30-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 263 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure