Drukuj
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
303190010 303190050
ACRO303190010EA 223 PLN
ACRO303190010 ACRO303190050
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 97%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Formuła: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
Temp. topnienia: 194…200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077875
Numer CAS: 105832-38-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 13.40 to 14.52 % (N)