Drukuj
n-Hexyllithium 33% (w/w) 2.5 N in hexane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: lithium hexane
301651000 301658000
301651000.EA 257 PLN
301651000. 301658000.
n-Hexyllithium 33% (w/w) 2.5 N in hexane, AcroSeal®
n-Hexyllithium
Formuła: C₆H₁₃Li
MW: 92.11 g/mol
Gęstość: 0.69 g/cm³
Temp. Zapłonu: –26 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00191446
Numer CAS: 21369-64-2
Jednostka: 3394
ADR: 4.2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.39 to 2.55 M
Free base ≤1 %