Drukuj
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
297930100 297930500
ACRO297930100EA 186 PLN
ACRO297930100 ACRO297930500
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formuła: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 67…70 °C (2.8 mmHg)
Gęstość: 1.431 g/cm³
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006567
Numer CAS: 33884-43-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %