Drukuj
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
291700010 291700050
ACRO291700010EA 1130 PLN
ACRO291700010 ACRO291700050
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Tris(trimethylsilyl)phosphine
Formuła: [(CH₃)₃Si]₃P
Temp. Wrzenia: 243…244 °C
Temp. topnienia: 24 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00015487
Numer CAS: 15573-38-3
Jednostka: 2845
ADR: 4.2,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %