Drukuj
Pirydyna 99+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Azabenzene, Azine
290860010 290860025 290860100 290861000
ACRO290860010EA 825 PLN
ACRO290860010 ACRO290860025 ACRO290860100 ACRO290861000
Pirydyna 99+% for analysis
Pirydyna
Formuła: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 0.978 g/cm³
Temp. Zapłonu: 17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011732
Numer CAS: 110-86-1
Jednostka: 1282
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Non-volatile matter ≤0.002 %
Ammonia (NH3) ≤0.002 %