Drukuj
Wodorotlenek potasu 1 N in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
278400010 278400025 278400250
ACRO278400010EA 191 PLN
ACRO278400010 ACRO278400025 ACRO278400250
Wodorotlenek potasu 1 N in water
Wodorotlenek potasu
Formuła: KOH
Temp. Wrzenia: 100 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,05 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003553
Numer CAS: 1310-58-3
Jednostka: 1814
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Strength 1 N Exact strength on the certificate of analysis