Drukuj
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
275630050 275630250
ACRO275630050EA 133 PLN
ACRO275630050 ACRO275630250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine 99+%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine
Formuła: C₁₀H₁₉NO₄S
Temp. topnienia: 47…53 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00065586
Numer CAS: 2488-15-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 55 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -21.5° to -24.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %