Drukuj
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
274140010 274140500 274142500
ACRO274140010EA 8240 PLN
ACRO274140010 ACRO274140500 ACRO274142500
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy (MES), (max. 1% H₂O) 99+%
kwas 2-morfolinoetylosulfonowy
Formuła: C₆H₁₃NO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006181
Numer CAS: 4432-31-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (0.5 M in water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥99.0 % (On anhydrous basis)