Drukuj
chlorek potasu 99.999% Trace metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Potassiumchloride
268960250 268961000
ACRO268960250EA 609 PLN
ACRO268960250 ACRO268961000
chlorek potasu 99.999% Trace metals basis
chlorek potasu
Formuła: KCl
MW: 74.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 1420 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 770 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Klasyfikacja Merck : 14,07621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm