Drukuj
Lithiumdiisopropylamide 2 M in THF/n-heptane/ethylbenzene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
268831000 268838000
268831000.EA 397 PLN
268831000. 268838000.
Lithiumdiisopropylamide 2 M in THF/n-heptane/ethylbenzene, AcroSeal®
Lithiumdiisopropylamide
Formuła: C₆H₁₄LiN
Temp. Wrzenia: 60…136 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 2 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064449
Numer CAS: 4111-54-0
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark yellow to orange to dark red-brown Solution
Additional info Remark: keep soln. at < 10°C at which it is stable
Titration with HClO4 24.6 to 30.0 %