Drukuj
Octan litu, anhydrous 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetic acid lithium salt, Lithiumacetate
268640010 268640050
ACRO268640010EA 1200 PLN
ACRO268640010 ACRO268640050
Octan litu, anhydrous 99%, extra_pure
Octan litu
Formuła: H₃CCOOLi
MW: 65.99 g/mol
Temp. topnienia: 280…285 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013057
Numer CAS: 546-89-4
Klasyfikacja Merck : 12,05544
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 280 to 285 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)