Drukuj
L-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
259940010 259940050
ACRO259940010EA 218 PLN
ACRO259940010 ACRO259940050
L-(-)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrobromide 99%
L-(-)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
Formuła: C₄H₇NO₂·HBr
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674493
Numer CAS: 15295-77-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specific optical rotation -20.5° to -22.5° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)