Drukuj
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
257260010 257260050 257260250
ACRO257260010EA 358 PLN
ACRO257260010 ACRO257260050 ACRO257260250
3,3-Dimethylbutyraldehyde
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 104…106 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 0,798 g/cm³
Temp. Zapłonu: 13 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042807
Numer CAS: 2987-16-8
Jednostka: 1989
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %