Drukuj
Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
252598000 252591000
252598000.EA 2250 PLN
252598000. 252591000.
Vinylmagnesium chloride 16,5% (w/w) 1.9 M in THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium chloride
Formuła: C₂H₃ClMg
Temp. Wrzenia: 66 °C
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013594
Numer CAS: 3536-96-7
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy yellow to dark brown Solution
Titration Active base 1.68 to 1.72 M