Drukuj
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide
251850050 251851000
ACRO251850050EA 157 PLN
ACRO251850050 ACRO251851000
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide 98%
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Formuła: C₆H₈ClN₃O₄S₂
MW: 285.7300 g/mol
Temp. topnienia: 260…263 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007933
Numer CAS: 121-30-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 260 to 264 °C
HPLC ≥97.5 %