Drukuj
Sodium-tert-pentyloxide 30% in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Sodium tert-pentoxide, Sodium tert-pentoxide, 95%, tert-Amyl alcohol sodium salt
252531000 252538000
252531000.EA 439 PLN
252531000. 252538000.
Sodium-tert-pentyloxide 30% in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Sodium-tert-pentyloxide
Formuła: C₅H₁₁NaO
MW: 110.132 g/mol
Gęstość: 0.91 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064245
Numer CAS: 14593-46-5
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration with HClO4 ≥30 %