Drukuj
6-Metylonikotynian metylu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 6-methylnicotinate
248210020 248210100
ACRO248210020EA 288 PLN
ACRO248210020 ACRO248210100
6-Metylonikotynian metylu 97%
6-Metylonikotynian metylu
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 108…110 °C (22.5 mmHg)
Temp. topnienia: 31…37 °C
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006340
Numer CAS: 5470-70-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %