Drukuj
meso-Hydrobenzoin 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
247680050 247680250
ACRO247680050EA 385 PLN
ACRO247680050 ACRO247680250
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Formuła: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214.26 g/mol
Temp. topnienia: 136…137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064253
Numer CAS: 579-43-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥94 %