Drukuj
Propyl chloroformate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
245291000 245290250
ACRO245291000EA 1070 PLN
ACRO245291000 ACRO245290250
Propyl chloroformate 98%
Propyl chloroformate
Formuła: C₄H₇ClO₂
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 16 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000649
Numer CAS: 109-61-5
Jednostka: 2740
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %