Drukuj
2,5-Dihydrofuran 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
244780250 244781000
ACRO244780250EA 345 PLN
ACRO244780250 ACRO244781000
2,5-Dihydrofuran 98%
2,5-Dihydrofuran
Formuła: C₄H₆O
Temp. Wrzenia: 66…67 °C (760mbar)
Gęstość: 0,92 g/cm³
Temp. Zapłonu: –016 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003219
Numer CAS: 1708-29-8
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %