Drukuj
Cytrynian tripotasu hydrat 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
244210010 244210050
ACRO244210010EA 295 PLN
ACRO244210010 ACRO244210050
Cytrynian tripotasu hydrat 99%, extra pure
Cytrynian tripotasu hydrat
Formuła: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
MW: 324.41 g/mol
Temp. topnienia: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150442
Numer CAS: 6100-05-6
Klasyfikacja Merck : 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 4 to 6 %
Acidity/alkalinity Passes test
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %