Drukuj
3-Metylo-3-oksetanometanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
240840100 240840500
ACRO240840100EA 200 PLN
ACRO240840100 ACRO240840500
3-Metylo-3-oksetanometanol 98%
3-Metylo-3-oksetanometanol
Formuła: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 122 °C (70 mmHg)
Gęstość: 1.034 g/cm³
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010273
Numer CAS: 3143-02-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %