Drukuj
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Bromophenyl)(cyclopropyl)methanone, (4-Bromophenyl)cyclopropylmethanone, (4-Bromobenzoyl)cyclopropane, 4-Bromophenyl Cyclopropyl ketone
235420500 235422500
ACRO235420500EA 1050 PLN
ACRO235420500 ACRO235422500
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Formuła: C₁₀H₉BrO
Gęstość: 1,45 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019227
Numer CAS: 6952-89-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to orange Crystalline powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %