Drukuj
Nitrofurantoin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin
229380100 229380250 229381000
ACRO229380100EA 165 PLN
ACRO229380100 ACRO229380250 ACRO229381000
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Formuła: C₈H₆N₄O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003224
Numer CAS: 67-20-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %