Drukuj
Aflatoxin B1, crystalline
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
227340010 227340100 227340500
ACRO227340010EA 343 PLN
ACRO227340010 ACRO227340100 ACRO227340500
Aflatoxin B1, crystalline
Aflatoxin B1
Formuła: C₁₇H₁₂O₆
Temp. topnienia: 268…269 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00869647
Numer CAS: 1162-65-8
Jednostka: 3462
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Solubility (10 mg/ml in CH2Cl2) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98 %