Drukuj
Palatinose hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 6-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-fructose hydrate, Isomaltulose hydrate, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(((2R,3S,4S,5R)-3,4,5-trihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)methoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol hydrate
225950250 225951000 225955000
ACRO225950250EA 212 PLN
ACRO225950250 ACRO225951000 ACRO225955000
Palatinose hydrate 98%
Palatinose hydrate
Formuła: C₁₂H₂₂O₁₁·xH₂O
MW: 342.30 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00076094
Numer CAS: 343336-76-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +97° to +101° (20°C, 589 nm) (c=1, water)