Drukuj
chrom 99+%, proszek, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
225491000 225495000
ACRO225491000EA 371 PLN
ACRO225491000 ACRO225495000
chrom 99+%, proszek, czysty
chrom
Formuła: Cr
Temp. Wrzenia: 2642 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 1857 °C
Gęstość: 7,2 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010944
Numer CAS: 7440-47-3
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey Metallic powder
Titration with Na2S2O3 ≥99.0 %