Drukuj
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
224340050 224340250
ACRO224340050EA 375 PLN
ACRO224340050 ACRO224340250
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formuła: CCl₂OS
Temp. Wrzenia: 98…100 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,58 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000703
Numer CAS: 2757-23-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %