Drukuj
2-Propanesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
222030050 222030250 222031000
ACRO222030050EA 242 PLN
ACRO222030050 ACRO222030250 ACRO222031000
2-Propanesulphonyl chloride 97%
2-Propanesulphonyl chloride
Formuła: C₃H₇ClO₂S
Temp. Wrzenia: 95 °C (45 mmHg)
Temp. topnienia: –47 °C
Gęstość: 1,273 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007453
Numer CAS: 10147-37-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %