Drukuj
Chloran(VII) potasu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
221371000 221375000
ACRO221371000EA 168 PLN
ACRO221371000 ACRO221375000
Chloran(VII) potasu ACS
Chloran(VII) potasu
Formuła: ClKO₄
Gęstość: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011362
Numer CAS: 7778-74-7
Jednostka: 1489
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %