Drukuj
Chlorek wapnia 96%, granulki for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
219170025 219171000 219175000
ACRO219170025EA 2850 PLN
ACRO219170025 ACRO219171000 ACRO219175000
Chlorek wapnia 96%, granulki for analysis
Chlorek wapnia
Formuła: CaCl₂
Temp. Wrzenia: >1600 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 782 °C
Gęstość: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010903
Numer CAS: 10043-52-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Granules
Titration Complexometric ≥95 %
Fluoride (F) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Barium (Ba) ≤0.4 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm